Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR12996-1G
OR12996-250MG
OR12996-5G
APOSOR12996-1GEA
0
EUR
APOSOR12996-1G
APOSOR12996-250MG
APOSOR12996-5G
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Cyclopentylmethanesulphonyl chloride
Formel:
C₆H₁₁ClO₂S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05863880 CAS-Nummer: 242459-85-4 UN: 1760 ADR: 8,III |