4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13027-25G
OR13027-10G
APOSOR13027-25GEA
0
EUR
APOSOR13027-25G
APOSOR13027-10G
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid 98%
4-Hydroxy-3-methoxybenzylamin Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO₂ Schmelzpunkt: 219…221 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012864 CAS-Nummer: 7149-10-2 EINECS: 230-468-3 |