Picolinamidin Hydrochlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1303-1G
OR1303-25G
OR1303-5G
APOSOR1303-1GEA
0
EUR
APOSOR1303-1G
APOSOR1303-25G
APOSOR1303-5G
Picolinamidin Hydrochlorid
Picolinamidin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₈ClN₃ Schmelzpunkt: 145…152 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052271 CAS-Nummer: 51285-26-8 |