3,4,5-Trimethoxybenzoesäure

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Gallussäuretrimethylether

OR13042-1G
APOSOR13042-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13042-1G
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
3,4,5-Trimethoxybenzoesäure
Formel: C₁₀H₁₂O₅
Molecular Weight: 212,2 g/mol
Siedepunkt: 225…227 °C/10mmHg
Schmelzpunkt: 168…171 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002501
CAS-Nummer: 118-41-2
EINECS: 204-248-2

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR