2,5-Dibrom-3-picolin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,5-Dibrom-3-methylpyridin
OR13063-100G
APOSOR13063-100GEA 59.6 EUR
APOSOR13063-100G
2,5-Dibrom-3-picolin
2,5-Dibrom-3-picolin
Formel: C₆H₅Br₂N
Molecular Weight: 250.92 g/mol
Schmelzpunkt: 43…47 °C
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD02093085
CAS-Nummer: 3430-18-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III