5-Brom-2-ethoxypyridin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR13065-5G
APOSOR13065-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13065-5G
5-Brom-2-ethoxypyridin 97%
5-Brom-2-ethoxypyridin
Formel: C₇H₈BrNO
Molecular Weight: 202,05 g/mol
Schmelzpunkt: 32…36 °C
Flammpunkt: 103 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00234311
CAS-Nummer: 55849-30-4