4-Iodo-3-nitrophenol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13076-5G
APOSOR13076-5GEA
119
EUR
APOSOR13076-5G
4-Iodo-3-nitrophenol
4-Iodo-3-nitrophenol
Formel:
C₆H₄INO₃ Molecular Weight: 265,01 g/mol Schmelzpunkt: 156 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01320680 CAS-Nummer: 113305-56-9 UN: 2811 ADR: 6.1,I |