Biphenylen
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13086-100MG OR13086-250MG
APOSOR13086-100MGEA 87 EUR
APOSOR13086-100MG APOSOR13086-250MG
Biphenylen
Biphenylene
Formel: C₁₂H₈
Schmelzpunkt: 113…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001110
CAS-Nummer: 259-79-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III