1,4-Diethinylbenzol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
p-Diethynylbenzene, 1,4-Diethylnylbenzene
OR13101-1G
OR13101-5G
OR13101-10G
APOSOR13101-1GEA
40.6
EUR
APOSOR13101-1G
APOSOR13101-5G
APOSOR13101-10G
1,4-Diethinylbenzol 97%
1,4-Diethynylbenzene
Formel:
C₁₀H₆ Molecular Weight: 126.16 g/mol Schmelzpunkt: 92 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00078375 CAS-Nummer: 935-14-8 |