4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13107-1G OR13107-5G OR13107-25G
APOSOR13107-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13107-1G APOSOR13107-5G APOSOR13107-25G
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
4-Chlor-3-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BClNO₄
Schmelzpunkt: 275 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02258950
CAS-Nummer: 151169-67-4