4-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13109-1G OR13109-5G
APOSOR13109-1GEA 94.4 EUR
APOSOR13109-1G APOSOR13109-5G
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
4-(2-Carboxyethyl)phenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BO₄
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD01318119
CAS-Nummer: 166316-48-9