3,5-Dinitro-2-methylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3,5-Dinitro-2-methylbenzeneboronic acid
OR13110-1G
APOSOR13110-1GEA
21.9
EUR
APOSOR13110-1G
3,5-Dinitro-2-methylphenylboronsäure 96%
3,5-Dinitro-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₇BN₂O₆ Molecular Weight: 225,95 g/mol Schmelzpunkt: 122…128 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00757434 CAS-Nummer: 24341-76-2 |