2,2'-Bithiophen-5-carbaldehyd
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,2-Bithiophene-5-carboxaldehyde, 5-Formyl-2,2'-bithiophene
OR1312-1G
APOSOR1312-1GEA 36.4 EUR
APOSOR1312-1G
2,2'-Bithiophen-5-carbaldehyd
2,2'-Bithiophene-5-carboxaldehyde
Formel: C₉H₆OS₂
Molecular Weight: 194,27 g/mol
Siedepunkt: 210 °C
Schmelzpunkt: 57 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052294
CAS-Nummer: 3779-27-9