4-(4-Oxopiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13121-100MG
APOSOR13121-100MGEA
21.9
EUR
APOSOR13121-100MG
4-(4-Oxopiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure 95%
4-(4-Oxopiperidin-1-carbonyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₂H₁₄BNO₄ Schmelzpunkt: 156…160 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115679 CAS-Nummer: 850568-23-9 |