3-(Phenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-(Phenylcarbamoyl)phenyl)boronic acid, 3-[(Phenylamino)carbonyl]benzeneboronic acid, 3-Phenylaminocarbonylphenylboronic acid, 3-Borono-N-phenylbenzamide
OR13127-250MG
APOSOR13127-250MGEA
21.9
EUR
APOSOR13127-250MG
3-(Phenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
3-(Phenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₁₃H₁₂BNO₃ Schmelzpunkt: 250…260 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04115711 CAS-Nummer: 397843-71-9 |