4-Brom-2,5-dichlor-3-thiophensulfonylchlorid 93.7%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR1314-1G
APOSOR1314-1GEA 0 EUR
APOSOR1314-1G
4-Brom-2,5-dichlor-3-thiophensulfonylchlorid 93.7%
4-Brom-2,5-dichlor-3-thiophensulfonylchlorid
Formel: C₄BrCl₃O₂S₂
Siedepunkt: 119…121 °C
Schmelzpunkt: 68…71 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051664
CAS-Nummer: 166964-36-9
UN: 3261
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR