2-Chloro-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Chloro-N-(2,3-dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)acetamide
OR13149-1G
APOSOR13149-1GEA
34.8
EUR
APOSOR13149-1G
2-Chloro-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
2-Chloro-N-(2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-yl)acetamide
Formel:
C₁₀H₁₀ClNO₃ Molecular Weight: 227,65 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00495167 CAS-Nummer: 42477-07-6 |