3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13152-1G
OR13152-500MG
APOSOR13152-1GEA
0
EUR
APOSOR13152-1G
APOSOR13152-500MG
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
3-(3-Phenoxyphenyl)acrylic acid
Formel:
C₁₅H₁₂O₃ Schmelzpunkt: 114…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00736661 CAS-Nummer: 77124-20-0 |