3-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Chloro-4-methoxybenzeneboronic acid, (3-Chloro-4-methoxyphenyl)boronic acid
OR13155-25G
APOSOR13155-25GEA
231
EUR
APOSOR13155-25G
3-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
3-Chlor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₃ Molecular Weight: 186.40 g/mol Schmelzpunkt: 238…242 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD04039888 CAS-Nummer: 175883-60-0 |