3-Chlor-2-methylphenylboronsäure 96%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
(3-Chloro-2-methylphenyl)boronic acid, 3-Chloro-2-methylphenyboronic acid, 3-Chloro-2-methylbenzeneboronic acid
OR13157-1G
APOSOR13157-1GEA
21.9
EUR
APOSOR13157-1G
3-Chlor-2-methylphenylboronsäure 96%
3-Chlor-2-methylphenylboronsäure
Formel:
C₇H₈BClO₂ Molecular Weight: 170,40 g/mol Schmelzpunkt: 175…176 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04115641 CAS-Nummer: 313545-20-9 |