5-(4-Nitrophenyl)oxazol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1316-1G
APOSOR1316-1GEA
0
EUR
APOSOR1316-1G
5-(4-Nitrophenyl)oxazol 95%
5-(4-Nitrophenyl)oxazole
Formel:
C₉H₆N₂O₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00085148 CAS-Nummer: 1014-23-9 |