4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
OR1317-250MG
APOSOR1317-250MGEA
65.4
EUR
APOSOR1317-250MG
4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
4-Acetamido-3-chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₈H₇Cl₂NO₃S Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00052363 CAS-Nummer: 16761-18-5 UN: 3261 ADR: 8,II |