N-(2-Aminoethyl)morpholin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

OR13189-250G OR13189-50G
APOSOR13189-250GEA 145 EUR
APOSOR13189-250G APOSOR13189-50G
N-(2-Aminoethyl)morpholin
N-(2-Aminoethyl)morpholin
Formel: C₆H₁₄N₂O
Siedepunkt: 205 °C
Schmelzpunkt: 24…26 °C
Dichte: 0,992 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 86 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006182
CAS-Nummer: 2038-03-1
EINECS: 218-011-6
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR