Glycolsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Hydroxy acid, 2-Hydroxyacetic acid
OR13191-100G
APOSOR13191-100GEA 75.4 EUR
APOSOR13191-100G
Glycolsäure 98%
Glycolsäure
Formel: C₂H₄O₃
Molecular Weight: 76,05 g/mol
Schmelzpunkt: 74…80 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004312
CAS-Nummer: 79-14-1
EINECS: 201-180-5
UN: 3261
ADR: 8,II