3-Chloropyridine-4-boronic acid, neopentyl glycol ester
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(3-Chloropyridin-4-yl)-5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinane, 3-Chloro-4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)pyridine
OR13217-250MG
APOSOR13217-250MGEA
81.2
EUR
APOSOR13217-250MG
3-Chloropyridine-4-boronic acid, neopentyl glycol ester
3-Chloropyridine-4-boronic acid, neopentyl glycol ester
Formel:
C₁₀H₁₃BClNO₂ Molecular Weight: 225,48 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06796314 CAS-Nummer: 915070-52-9 |