1,2-Dibrombenzol 98%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

OR13221-100G OR13221-250G OR13221-25G
APOSOR13221-100GEA 53.8 EUR
APOSOR13221-100G APOSOR13221-250G APOSOR13221-25G
1,2-Dibrombenzol 98%
1,2-Dibrombenzol
Formel: C₆H₄Br₂
Siedepunkt: 224 °C
Schmelzpunkt: 44351 °C
Dichte: 1,956 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000057
CAS-Nummer: 583-53-9
EINECS: 209-507-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR