Benzotriazol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 1H-1,2,3-Benzotriazol, 1H-Benzotriazol, 1,2,3-Benzotriazol
OR13222-1KG OR13222-250G OR13222-500G
APOSOR13222-1KGEA 60.9 EUR
APOSOR13222-1KG APOSOR13222-250G APOSOR13222-500G
Benzotriazol
Benzotriazol
Formel: C₆H₅N₃
Molecular Weight: 119.13 g/mol
Siedepunkt: 204 °C/15mmHg
Schmelzpunkt: 96…99 °C
Dichte: 1.36 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 170 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005699
CAS-Nummer: 95-14-7
EINECS: 202-394-1
Merck Index: 13,01109