2-Amino-6-chlor-4-nitrophenol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 3-Chloro-2-hydroxy-5-nitroaniline
OR13236-25G
APOSOR13236-25GEA 139 EUR
APOSOR13236-25G
2-Amino-6-chlor-4-nitrophenol 97%
2-Amino-6-chlor-4-nitrophenol
Formel: C₆H₅ClN₂O₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00035767
CAS-Nummer: 6358-09-4