3-Brom-5-nitro-2-pyridinol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 3-Bromo-5-nitro-2(1H)-pyridinone, 3-Bromo-5-nitro-2-pyridinol, 3-Bromo-5-nitro-2-pyridone
OR13237-1G
APOSOR13237-1GEA 21.9 EUR
APOSOR13237-1G
3-Brom-5-nitro-2-pyridinol
3-Bromo-2-hydroxy-5-nitropyridine
Formel: C5H3BrN2O3
Molecular Weight: 218,99 g/mol
Schmelzpunkt: 212…214 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03840431
CAS-Nummer: 15862-33-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III