3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13244-10G
OR13244-1G
OR13244-5G
APOSOR13244-10GEA
348
EUR
APOSOR13244-10G
APOSOR13244-1G
APOSOR13244-5G
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
3-Amino-3-(3-hydroxyphenyl)propanoic acid
Formel:
C₉H₁₁NO₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01871309 CAS-Nummer: 102872-33-3 |