2-Amino-N-tert-butylbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR1326-1G
APOSOR1326-1GEA
79.9
EUR
APOSOR1326-1G
2-Amino-N-tert-butylbenzamid
2-Amino-N-tert-butylbenzamid
Formel:
C₁₁H₁₆N₂O Schmelzpunkt: 124…125 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060601 CAS-Nummer: 1203-89-0 |