6-Brompiperonal
Lieferant: Apollo Scientific
OR13261-100G
OR13261-25G
OR13261-5G
APOSOR13261-100GEA
0
EUR
APOSOR13261-100G
APOSOR13261-25G
APOSOR13261-5G
6-Brompiperonal
6-Brompiperonal
Formel:
C₈H₅BrO₃ Schmelzpunkt: 125…132 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00022952 CAS-Nummer: 15930-53-7 |