(4-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
OR1327-1G
APOSOR1327-1GEA
203
EUR
APOSOR1327-1G
(4-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid 98%
(4-Methylsulphonylaminomethyl)benzeneboronic acid
Formel:
C₈H₁₂BNO₄S Molecular Weight: 229,06 g/mol Schmelzpunkt: 237…239 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD06659816 CAS-Nummer: 850568-38-6 |