4-Amino-1H-pyrazole-5-carboxamide 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Amino-1H-pyrazole-3-carboxamide
OR13272-250MG
APOSOR13272-250MGEA
119
EUR
APOSOR13272-250MG
4-Amino-1H-pyrazole-5-carboxamide 97%
4-Amino-1H-pyrazole-5-carboxamide
Formel:
C₄H₆N₄O Molecular Weight: 126,12 g/mol Schmelzpunkt: 191 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02646740 CAS-Nummer: 67221-50-5 |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)