1-(4-Amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
3-Amino-4-(4-carbamoyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazol-1-yl)-1,2,5-oxadiazole, 1-(4-Amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-4-carbamoyl-5-methyl-1H-1,2,3-triazole
OR13280-100MG
APOSOR13280-100MGEA
383
EUR
APOSOR13280-100MG
1-(4-Amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
1-(4-Amino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-5-methyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxamide
Formel:
C₆H₇N₇O₂ Molecular Weight: 209,165 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01240850 CAS-Nummer: 312267-71-3 |