Ethyl-4-amino-3-(aminocarbonyl)isothiazole-5-carboxylate
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: Ethyl 4-amino-3-carbamoylisothiazole-5-carboxylate
OR13281-1G
APOSOR13281-1GEA 371 EUR
APOSOR13281-1G
Ethyl-4-amino-3-(aminocarbonyl)isothiazole-5-carboxylate
Ethyl-4-amino-3-(aminocarbonyl)isothiazole-5-carboxylate
Formel: C₇H₉N₃O₃S
Molecular Weight: 215,23 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00848452
CAS-Nummer: 54968-74-0