2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
[2-Oxo-2-(piperazin-1-yl)ethyl]benzene, 1-(Phenylacetyl)piperazine
OR13308-100MG
OR13308-250MG
APOSOR13308-100MGEA
125
EUR
APOSOR13308-100MG
APOSOR13308-250MG
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
2-Phenyl-1-(piperazin-1-yl)ethan-1-one
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O Siedepunkt: 190…191 °C (17 mm Hg) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD01566912 CAS-Nummer: 88372-33-2 |