5-Amino-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
5-Amino-4-carboxy-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole
OR13370-250MG
APOSOR13370-250MGEA
348
EUR
APOSOR13370-250MG
5-Amino-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
5-Amino-2-phenyl-2H-1,2,3-triazole-4-carboxylic acid
Formel:
C₉H₈N₄O₂ Molecular Weight: 204,185 g/mol Schmelzpunkt: 239 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD02641259 CAS-Nummer: 400073-84-9 |