4,5-Diaminophthalonitrile 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 1,2-Diamino-4,5-dicyanobenzene

OR13405-5G
APOSOR13405-5GEA 374 EUR
APOSOR13405-5G
4,5-Diaminophthalonitrile 95%
4,5-Diaminophthalonitrile
Formel: C₈H₆N₄
Schmelzpunkt: 270…276 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02376082
CAS-Nummer: 129365-93-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR