Ethyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat 97%

Lieferant: Apollo Scientific
Achtung

Synonyme: Ethyl 2-bromothiazole-5-carboxylate

OR1341-25G
APOSOR1341-25GEA 87 EUR
APOSOR1341-25G
Ethyl-2-brom-1,3-thiazol-5-carboxylat 97%
Ethyl-2-bromothiazole-5-carboxylate
Formel: C₆H₆BrNO₂S
Molecular Weight: 236.08 g/mol
Siedepunkt: 216…217 °C
Dichte: 1.581 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00463837
CAS-Nummer: 41731-83-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR