4-Amino-3-nitrobenzoesäure 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Amino-3-nitrobenzoic Acid
OR13440-25G
APOSOR13440-25GEA 21.9 EUR
APOSOR13440-25G
4-Amino-3-nitrobenzoesäure 95%
4-Amino-3-nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₆N₂O₄
Molecular Weight: 182,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00017009
CAS-Nummer: 1588-83-6