1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR13452-1G
APOSOR13452-1GEA
77
EUR
APOSOR13452-1G
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-4-nitro-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formel:
C₅H₅N₃O₄ Molecular Weight: 171.111 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00222738 CAS-Nummer: 92534-69-5 |