6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
6-Methyluracil-5-sulphonyl chloride
OR13481-1G
APOSOR13481-1GEA
516
EUR
APOSOR13481-1G
6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride 95%
6-Methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-sulphonyl chloride
Formel:
C₅H₅ClN₂O₄S Molecular Weight: 224.62 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00476725 CAS-Nummer: 6461-30-9 UN: 1759 ADR: 8 III |