4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
OR1355-25G OR1355-5G
APOSOR1355-25GEA 50.9 EUR
APOSOR1355-25G APOSOR1355-5G
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
4-tert-Butylbenzolsulfonylchlorid
Formel: C₁₀H₁₃ClO₂S
Schmelzpunkt: 78…81 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007449
CAS-Nummer: 15084-51-2
UN: 3261
ADR: 8,II