2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitro-1-phenylethanol
OR13560-1G
APOSOR13560-1GEA
810
EUR
APOSOR13560-1G
2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
2-Nitro-1-phenyl-1-ethanol
Formel:
C₈H₉NO₃ Molecular Weight: 167,17 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00854219 CAS-Nummer: 15990-45-1 |