Methyl-p-tolylsulfon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Methylsulphonyl)toluene, 1-Methyl-4-(methylsulphonyl)benzene
OR1358-25G
APOSOR1358-25GEA
24.8
EUR
APOSOR1358-25G
Methyl-p-tolylsulfon 98%
Methyl-p-tolylsulfon
Formel:
C₈H₁₀O₂S Molecular Weight: 170,23 g/mol Schmelzpunkt: 85…89 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00014742 CAS-Nummer: 3185-99-7 EINECS: 221-682-8 |