2,6-Dibrom-3-nitropyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR13599-5G
APOSOR13599-5GEA
27.7
EUR
APOSOR13599-5G
2,6-Dibrom-3-nitropyridin
2,6-Dibromo-3-nitropyridine
Formel:
C₅H₂Br₂N₂O₂ Molecular Weight: 281,8900 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233995 CAS-Nummer: 55304-80-8 |