2,6-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 2,6-Dimethylpiperidin

OR13600-5G
APOSOR13600-5GEA 21.9 EUR
APOSOR13600-5G
2,6-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
2,6-Dimethylpiperidine (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₇H₁₅N
Molecular Weight: 113.2 g/mol
Siedepunkt: 126…129 °C
Schmelzpunkt: < –20 °C
Dichte: 0.832 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 11 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066304
CAS-Nummer: 504-03-0
EINECS: 207-981-6
UN: 2733
ADR: 3+8 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR