3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR13615-25G
APOSOR13615-25GEA 104 EUR
APOSOR13615-25G
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
3-(Chloromethyl)-5-methylpyridine hydrochloride
Formel: C7H9Cl2N
Molecular Weight: 178.0600 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD11656303
CAS-Nummer: 1007089-84-0