3-Cyan-5-methylpyridin

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: 5-Methylnicotinonitril, 3-Cyan-5-picolin, 5-Methyl-3-pyridincarbonitril

OR13616-5G
APOSOR13616-5GEA 114 EUR
APOSOR13616-5G
3-Cyan-5-methylpyridin
3-Cyano-5-methylpyridine
Formel: C₇H₆N₂
Molecular Weight: 118.14 g/mol
Siedepunkt: 220
Schmelzpunkt: 83…87 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00673151
CAS-Nummer: 42885-14-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR